Learn More
Conductivity Resistivity Standard Solution, 133μS/cm, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Odore | Characteristic |
| Conducibilità | 133μS/cm |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Incolore |
| Solubilità | Completely miscible |
| Quantità | 500 mL |