missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Conductivity solution 100,000μS/cm, Fisher chemical™
BIOPHARMA

Codice prodotto. 12994505 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12994505

Marca: Fisher Chemical CTE 016 500

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifica

Imballaggio Bottle
Conducibilità 100,000μS/cm at 25°C
Tipo Conductivity Solution
Quantità 500 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato