Learn More
Conductivity Solution, 1000μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12934495 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Codice prodotto. 12934495
Marca: Fisher Chemical CTE 008 500
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Conducibilità 1000μS.cm-1
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL