Learn More
Conductivity solution 15,000μS.cm-1, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12934505 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Codice prodotto. 12934505
Marca: Fisher Chemical CTE 013 500
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Bottle
Conducibilità 15000μS/cm at 25°C
Tipo Conductivity Solution
Quantità 500 mL