Learn More
Conductivity solution 718μS/cm, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
1000mL
500mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Conducibilità | 718μS/cm |
| Tipo | Conductivity Solution |
| Quantità | 500 mL |