Learn More
Conductivity Standard 84μS/cm, Hanna Instruments™
Codice prodotto. 11636990
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
FDA Bottle
Light Block Bottles
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11636990
Marca: Hanna Instruments HI6033
Edge
Specifica
Imballaggio Light Block Bottles
Odore Odorless
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
pH 7
Solubilità Soluble
Quantità 500 mL