Learn More
Conductivity Standard, KCl, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15266386 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 ml
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 15266386
Marca: SPEX Certiprep TDS2500
Includes
Certificato di analisi Traceable secondo gli standard NIST accreditato da ISO/IEC 17025 e dalla guida ISO/IEC 34, scheda di sicurezza
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalitaConcentrazione
Conducibilità1000μS/cm
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Materiale o nome chimico Conductivity Standard
Nota nome Total Dissolved Solids as Potassium Chloride
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.07, 99.93
Nomi componenti o analita KCL
Formula molecolare ClK
Numero MDL MFCD00011360
Tecnica Calibration of Conductivity Instrument
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Cl-].[K+]
Elemento KCL
IUPAC Name potassio;cloruro
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Quantità 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 650mg/L
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio