Learn More
Soluzione standard di conducibilità
A premium quality conductivity standard that is prepared against a NIST traceable potassium chloride solution.
48.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Conducibilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Conducibilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11627030
|
Hanna Instruments
HI70030P |
20 ml | 12,880 μS/cm |
48.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11647030
|
Hanna Instruments
HI70031P |
20 ml | 1413 μS/cm |
48.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- A choice of ready mixed calibration standards traceable to NIST
- Available in 460mL bottles or 20mL individually sealed sachets to protect against light and air.
- A premium quality 1,413 μS/cm conductivity standard that is prepared against a NIST traceable potassium chloride solution
- Temperature chart of the actual μS/cm value at various temperatures printed on each bottle
- Air tight bottle with tamper-proof seal to ensure quality
- Standardized with a conductivity meter that has been calibrated with potassium chloride NIST 2202 SRM (Standard Reference Material) in deionized water for analytical use in accordance with ISO 3696/BS3978