Learn More
Soluzione per analisi di conducibilità, cloruro di potassio 0.01 mol/l (1.41 mS/cm)
Codice prodotto. 11914809 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 ml
Fiale 3 x 6
250 mL
500 mL
Imballaggio:
3 x 6 Ampules
Fiale 3 x 6
Polyethylene Bottle
Concentrazione:
0.01 mol/L
0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
5mS/cm
Dimensione della confezione:
250mL
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Concentrazione unitSize
11914809 20 ml Fiale 3 x 6 0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm) Pezzo
11994779 Fiale 3 x 6 3 x 6 Ampules 0.01 mol/L Pezzo
12037112 250 mL Polyethylene Bottle 0.01 mol/L 250mL
10501603 500 mL Polyethylene Bottle 5mS/cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11914809 Fornitore SI Analytics N. del fornitore 285126293
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
SI Analytics™ Conductivity Test Solution Potassium Chloride allows for the determination of a substances ability to conduct electricity.
  • Mixture consisting of water and potassium chloride
  • Store at room temperature
  • The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
  • Product does not present an explosion hazard
  • Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system
  • Small amounts may be diluted with plenty of water and washed away
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Imballaggio Fiale 3 x 6
Odore Odorless
Densità 1g/cm3
Forma fisica Fluid
Concentrazione 0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
Colore Incolore
pH 7
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Solubilità Miscible with water
Quantità 20 ml