Learn More
Quickfit™ Single Cone with Long Tip
Codice prodotto. 15557760
Click to view available options
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
7/16
Spessore (sistema metrico) parete:
1mm
1.5mm
1.8mm
2mm
2.3mm
2.5mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 15557760
Marca: Quickfit CBB34UB
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allows cone to be joined to glass tubing
  • Useful for construction of stirrer guides
  • Unbadged and free from ceramic markings
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Long tip cones manufactured with minimum shank length of 90mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10Pack
Tipo Single Cone with Long Tip
Cone Size 34/35
Spessore (sistema metrico) parete 2mm