Learn More
Cone and Plate Viscosity Standard, 20077 mPa.s (25.00°C), Paragon Scientific™
Codice prodotto. 15969919
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 15969919
Marca: Paragon Scientific 2162/20
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified cone and plate viscosity standards are specifically formulated for the paint and coatings industry, and represent the most comprehensive range of standards available for this application.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Kinematic viscosity certified in strict accordance with ASTM D2162 at 20°C, 23°C & 25°C
  • Kinematic viscosity certified in accordance with ASTM D341 at intermediate temperatures
  • Density, dynamic viscosity and kinematic viscosity quoted at all temperatures
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Full Traceability to National Standards
  • 2 year shelf life
  • Tamper evident security packaging
  • Manufactured in the United kingdom
Tekniske data
Imballaggio Glass Amber Bottle
Certificato di analisi Yes
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.