Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones
Click to view available options
Joint Size:
NS 40/38
NS 5/13
NS 50/42
NS 55/44
NS 60/46
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN 12249 form B and in addition to standard
- Conical ground cones
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Ea. |
| Joint Size | NS 55/44 |
| Spessore (sistema metrico) parete | 2.5 mm |
| Diameter (Metric) Outer Tube | 50 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |