Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones with Drip Tip
Click to view available options
Joint Size:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN 12249 form F
- Conical ground cones
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Joint Size | NS 24/29 |
| Spessore (sistema metrico) parete | 1.8 mm |
| Diameter (Metric) Outer Tube | 22 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |