Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cones with Tip
Click to view available options
Joint Size:
NS 10/19
NS 12/21
NS 34/35
NS 40/38
NS 50/42
NS 55/44
NS 7/16
NS 71/51
NS 85/55
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Acc. to DIN 12249 form G and in addition to standard
- Conical ground cones
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Quantità | 10/Pk. |
| Joint Size | NS 10/19 |
| Spessore (sistema metrico) parete | 1.5 mm |
| Diameter (Metric) Outer Tube | 8 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |