Learn More
KARTELL Conical 2 Hole Stopper
Codice prodotto. 10535921
Click to view available options
Diametro superiore (sistema metrico):
18 mm
20 mm
23 mm
26 mm
30 mm
32 mm
37 mm
42 mm
54 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 10535921
Marca: KARTELL 0384000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Conical 2 Hole Stopper is ideal to create a seal while attaching up to two hoses to a flask or bottle.
  • General purpose laboratory red rubber stoppers.
  • Material: Red rubber.
  • Autoclavable
Specifica
Diametro (sistema metrico) foro 3 mm
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 18 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 18 mm
Materiale Rubber
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Stopper Number 0