Learn More
KARTELL Conical 2 Hole Stopper
Click to view available options
Diametro superiore (sistema metrico):
18 mm
20 mm
23 mm
26 mm
30 mm
32 mm
37 mm
42 mm
54 mm
65 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Descrizione
- General purpose laboratory red rubber stoppers.
- Material: Red rubber.
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) foro | 3 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 13 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 18 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 18 mm |
| Materiale | Rubber |
| Forma | Conical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Stopper Number | 0 |