Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polypropylene Test Tubes with Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Colore chiusura:
Blue
White
Product Type:
Centrifuge Tube
Centrifuge Tube with Support Skirt
Quantità:
300/Cs.
500/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 500
Descrizione
- Natural colored tube
- Blue graduations
- White writing area
- With or without support skirt
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels. |
| N. per custodia | 300 |
| Quantità | 300/Cs. |
| Sterilità | Sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Forma del fondo | Conical |
| Vedi altri risultati |