Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polypropylene Test Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10751624
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Colore chiusura:
Blue
White
Product Type:
Centrifuge Tube
Centrifuge Tube with Support Skirt
Quantità:
300/Cs.
500/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 500
Codice prodotto. 10751624
Marca: Greiner Bio-One 227285
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels.
  • Natural colored tube
  • Blue graduations
  • White writing area
  • With or without support skirt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura White
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifugation and applications that require chemical and thermo resistant vessels.
N. per custodia 500
Quantità 500/Cs.
Sterilità Sterile
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Forma del fondo Conical
Writing Area White Marking Spot
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube