Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polystyrene Tubes
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1500
Descrizione
- High clarity
- Volume: 13mL
- Nonsterile
- Dia. X Height: 16.5 x 103mm
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 13 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 103 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 16.5 mm |
| Product Type | Test Tube |