Learn More
Fisherbrand™ Black Conical Centrifuge Tubes
Available in pure black for light sensitive samples. Black Conical Centrifuge Tubes come with attached flat caps for easy one handed use. Tubes are autoclavable and disposable.
205.00€ - 337.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free |
---|---|
Materiale chiusura | Polyethylene |
Colore chiusura | Black |
Colore | Black |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15396548
|
Fisherbrand™
|
15 mL |
205.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15306558
|
Fisherbrand™
|
50 mL |
337.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Certified DNase, RNase, and Pyrogen free.
- Lot-to-lot traceability with easy tear packaging.
- Writing area and flat polyethylene lids for easy labeling.
- Attached flat caps.
Specifica
Certified DNase, RNase, and Pyrogen Free | |
Black | |
Single-use | |
Attached Flat Caps | |
Autoclavable | |
Conical | |
Yes | |
Yes |
Polyethylene | |
Black | |
Polypropylene | |
Sterile | |
Cylindrical | |
Screw Cap | |
Yes | |
Centrifuge Tube |