Learn More
Thermo Scientific™ Conical Centrifuge Tubes
Codice prodotto. p-9590000
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
RCF max:
6,000 x g
7,000 x g
Dimensione della confezione:
pezzi 36
pezzi 48
Codice prodotto. 17554725
Marca: Thermo Scientific™ 332265
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for applications requiring larger sample volumes.
The Thermo Scientific™ Conical Centrifuge Tubes are sterile and ideal for applications requiring larger sample volumes.
  • Manufactured with high quality virgin resins
  • Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase free
  • Human DNA free
  • BSE/TSE free
Compliance
Compliant with California Prop 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Include None
N. per confezione 6
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Conico
Lunghezza (sistema metrico) 162 mm
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Forma del fondo Conical
Writing Area No
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Graduated Yes
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 7,000 x g