Learn More
Heathrow Scientific Conical Centrifuge Tubes, Natural
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Imballaggio:
Bulk Wrap
Bulk Wrap Skirted
Racked
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
- Imprinted graduations
- Bulk wrap, Sterile
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Product Type | Centrifuge Tube |
| Descrizione | Conical Centrifuge Tubes |
| Colore chiusura | Natural |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Forma del fondo | Conical |
| Materiale | Polyethylene |
| Graduazioni | 0.5 mL, 1 mL, 1.5 mL, 2 mL, 2.5 mL, 3 mL |
| N. per custodia | 500 |
| Vedi altri risultati |