Learn More
SCAT™ Conical Connector
Codice prodotto. 10568710 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 to 5 mm
4 to 8 mm
4 to 8 mm, 12 to 16 mm
4 to 8 mm, 8 to 12 mm
5 to 16 mm, 7.5 to 16 mm
7-10 mm x 7-10 mm
8-12 mm x 12-16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10568710 5 to 16 mm, 7.5 to 16 mm Pezzo
10292800 4 to 8 mm Pezzo
10011503 4 to 8 mm, 12 to 16 mm Pezzo
10120380 8-12 mm x 12-16 mm Pezzo
10317779 7-10 mm x 7-10 mm Pezzo
10327779 3 to 5 mm Pezzo
10820401 4 to 8 mm, 8 to 12 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10568710 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 107826
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni:
  • Connettori conici
  • Connettori a Y
  • Connettori a tubo
  • Connettori ciechi
  • Connettore capillare
  • Specifica
    Diametro (sistema metrico) 5 to 16 mm, 7.5 to 16 mm
    Autoclavabile Autoclavabile
    Materiale Polypropylene
    Da utilizzare con Tubing
    Da utilizzare con (applicazione) HPLC/UHPLC Systems
    Colore Trasparente
    Product Type Connettore conico, 5 - 16 mm / 7.5 - 16 mm