Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with PTFE Plug
Constructed from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Conical Dropping Funnels with PTFE Plug are utilized in liquid-liquid extractions to separate a mixture into immiscible solvent phases of different densities.
83.53€ - 93.49€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11876094
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04474904 |
250 mL |
93.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11886114
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04472802 |
50 mL |
83.53€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Conical shaped with NS socket and NS cone
- With PTFE plug
- With screwthread retaining device
- With inscription label, without scale
Specifica
Dropping funnel | |
Borosilicate Glass |