Learn More
BRAND™ Conical Jar with Screw Cap
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Include | Screw Cap |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità | 1000 |
| Peso (sistema metrico) | 1.99 kg |
| Forma | Conical |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Product Type | Jar |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Diametro (sistema metrico) | 57 mm |
| Vedi altri risultati |