Learn More
Jaytec Glass™ Conical Measure
Codice prodotto. 30308645
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Graduazioni:
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 30308645
Marca: Jaytec Glass™ CM.368
Graduated Conical Measures are widely used in Pharmacy, providing a reliable solution for measuring and dispensing liquids. Each measure is Government stamped to certify accuracy.
  • Manufactured in accordance with BS.1922 out of Soda Glass
  • Excellent chemical resistance
  • Wide base for stability
  • 10 graduations
Specifica
Tipo di base Round
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Forma Conical
Certificazione/Conformità BS 1922
Altezza (sistema imperiale) 4.75 in.
Altezza (sistema metrico) 120 mm
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Soda Lime Glass
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Bilancia Permanently etched
Graduazioni 5 mL