Learn More
Jaytec Glass™ Conical Measure
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Graduazioni:
5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Manufactured in accordance with BS.1922 out of Soda Glass
- Excellent chemical resistance
- Wide base for stability
- 10 graduations
Specifica
Specifica
| Tipo di base | Round |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Forma | Conical |
| Certificazione/Conformità | BS 1922 |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.75 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Tipo | Cilindro dosatore graduato |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Bilancia | Permanently etched |
| Vedi altri risultati |