Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with SnapTec™ Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16316485 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality
PCR Clean
Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free
Colore:
Ambra
Colorless
incolore
Imballaggio:
4 Bags x 50 Tubes
5 Bags x 40 Tubes
6 Bags x 25 Tubes
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 150
pezzi 200
Codice prodotto. 16316485
Marca: Eppendorf™ 0030118502
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eppendorf™ Conical Tubes with SnapTec™ Cap offer secure sample containment for diverse applications. The innovative SnapTec™ Cap ensures easy, secure sealing, making them ideal for molecular biology, genomics, and more. The conical design aids optimal sample recovery, enhancing efficiency and reliability in your lab.
  • L'altezza ridotta consente un facile accesso al campione anche con pipette per piccoli volumi e riduce il rischio di contaminazione crociata tra pipetta e provetta.
  • Apertura e chiusura con una sola mano mediante la versione con il tappo SnapTec™ per l'estrazione e l'aggiunta rapida del liquido
  • Resistenza alla centrifugazione fino a 17.000 x g per entrambi i tipi di provetta: con tappo SnapTec™ e tappo a vite
  • La tenuta del coperchio è garantita per un ampio intervallo di temperatura.
  • Necessità di un minore spazio di conservazione grazie a un'altezza inferiore di ∼20 % rispetto alle provette coniche da 50 mL
  • L'abbinamento degli accessori idonei per la centrifugazione, la miscelazione e il riscaldamento, nonché la preparazione e la conservazione dei campioni garantiscono una semplice integrazione nell'ambiente di laboratorio esistente.
  • L'uso di materie prime di classe USP 6 di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni e e una visibilità ottimale del campione e del pellet.
  • Il tappo a vite dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
  • Sterile, privo di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA. Ogni lotto viene controllato e dotato di certificazione di qualità e purezza.
  • La provetta conica con il tappo SnapTec può essere trattata in autoclave a 121 °C per 20 minuti.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Sì
Materiale chiusura polipropilene
Colore chiusura incolore
Colore incolore
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Monouso Sì
Materiale provetta e tappo: polipropilene
Include 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes), 4 single Tube stands, 6 adapters for rotors with bore holes for 50 mL conical Tubes
N. per custodia 200 tubes (5 bags x 40 tubes)
Imballaggio 4 Bags x 50 Tubes
Quantità 200 Pk.
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sì
Forma conico
Capacità (sistema imperiale) 25 mL
Dichiarazioni di pulizia PCR Clean (Non-sterile)
Forma del fondo conico
Tipo di chiusura tappo a pressione
Closure Included contenere
Writing Area Sì
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Product Type Conical Tube
RCF max 17000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean