Learn More
MP Biomedicals™ Conical Tubes for SafTest™ Test Kits
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with SafTest analyzer
- Used with all six SafTest test kits
- Appropriate for all testing endpoints
- Research area: Lipid degradation and oxidation
- Detection method: Bichromatic photometer
- Application area: Oil/fat degradation
- Contruction: Polystryene
- Capacity: 15 mL
- Size: 17 x 119 mm
- Graduations: 0.5 mL
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 119 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Da utilizzare con | Oil/fat degradation |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Diametro (sistema metrico) | 17 mm |
| Product Type | Conical Tube |