Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16346485 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
incolore
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Forensic DNA Grade
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
PCR Clean (Non-sterile)
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Imballaggio:
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes)
500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 48
pezzi 500
Codice prodotto. 16346485
Marca: Eppendorf™ 0030122429
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL: Grazie alla loro chiusura ad alta tenuta, le perdite di campione sono ridotte al minimo. Questo le rende il consumabile ideale per le applicazioni di coltura cellulare e biologia cellulare, la preparazione dei campioni in microbiologia e biologia molecolare.
  • L'altezza ridotta consente un facile accesso al campione anche con pipette per piccoli volumi e riduce il rischio di contaminazione crociata tra pipetta e provetta.
  • Apertura e chiusura con una sola mano mediante la versione con il tappo SnapTec™ per l'estrazione e l'aggiunta rapida del liquido
  • Resistenza alla centrifugazione fino a 17.000 x g per entrambi i tipi di provetta: con tappo SnapTec™ e tappo a vite \nLa tenuta del coperchio è garantita per un intervallo tra -86°C e 100°C.
  • Necessità di un minore spazio di conservazione grazie a un'altezza inferiore di ∼20 % rispetto alle provette coniche da 50 mL
  • L'abbinamento degli accessori idonei per la centrifugazione, la miscelazione e il riscaldamento, nonché la preparazione e la conservazione dei campioni garantiscono una semplice integrazione nell'ambiente di laboratorio esistente.
  • L'uso di materie prime di classe USP 6 di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni e e una visibilità ottimale del campione e del pellet.
  • Il tappo a vite dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
  • Sterile, privo di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA. Ogni lotto viene controllato e dotato di certificazione di qualità e purezza.
  • La provetta con il tappo SnapTec™ può essere sterilizzata in autoclave fino a 121 °C (per 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore chiusura grigio
Colore incolore
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Monouso Sì
Materiale provetta: polipropilene (materie prime Classe USP VI), tappo a vite: polipropilene ad alta densità (HDPE)
N. per custodia 200 tubes (4 bags x 50 tubes)
Imballaggio 200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
Quantità 200 Pk.
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile No
Forma conico
Dichiarazioni di pulizia PCR Clean (Non-sterile)
Forma del fondo conico
Tipo di chiusura tappo a vite
Closure Included contenere
Writing Area Sì
Diametro (sistema metrico) 30 mm
RCF max 17000 x g
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)