Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
Codice prodotto. 17473703 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
incolore
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Forensic DNA Grade
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
PCR Clean (Non-sterile)
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Imballaggio:
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes)
500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 48
pezzi 500
Codice prodotto. 17473703
Marca: Eppendorf™ 0030122445
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le Eppendorf Conical Tubes 15 mL e 50 mL: Grazie alla loro chiusura ad alta tenuta, le perdite di campione sono ridotte al minimo. Questo le rende il consumabile ideale per le applicazioni di coltura cellulare e biologia cellulare, la preparazione dei campioni in microbiologia e biologia molecolare.
  • L'altezza ridotta consente un facile accesso al campione anche con pipette per piccoli volumi e riduce il rischio di contaminazione crociata tra pipetta e provetta.
  • La versione con tappo SnapTec™ consente l'apertura e la chiusura con una mano sola, permettendo di estrarre e aggiungere il liquido rapidamente
  • Resistenza alla centrifugazione fino a 17.000 x g1) per entrambe le varianti di provetta - tappo SnapTec™ e tappo a vite
  • La tenuta del coperchio è garantita per un ampio intervallo di temperatura.
  • Necessità di un minore spazio di conservazione grazie a un'altezza inferiore di ∼20 % rispetto alle provette coniche da 50 mL
  • L'abbinamento degli accessori idonei per la centrifugazione, la miscelazione e il riscaldamento, nonché la preparazione e la conservazione dei campioni garantiscono una semplice integrazione nell'ambiente di laboratorio esistente.
  • L'uso di materie prime di classe USP 6 di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni e e una visibilità ottimale del campione e del pellet.
  • Il tappo a vite dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
  • The 25 mL conical tube with SnapTec™La provetta conica da 25 mL con SnapTec cap è autoclavabile a 121 °C in 20 min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura HDPE
Colore Ambra
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polipropilene
N. per confezione 25/Bag, 8 Bags
Imballaggio 200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
Quantità 200 Tubes
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia Pyrogen, DNase, RNase, human and bacterial DNA free
Forma del fondo Conico
Tipo di chiusura Screw Cap
Resistenza UV Sí
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Product Type Provette
RCF max 17,000 x g
Purity or Quality Grade Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free