Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes with Screw Cap
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
50 mL
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Incolore
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality (Non-sterile)
Forensic DNA Grade
Forensic DNA Grade (Non-sterile)
PCR Clean (Non-sterile)
Sterile, pyrogen-,Dnase-,Rnase-, Human and Bacterial DNA-free
Imballaggio:
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes)
200 Tubes (8 Bags x 25 Tubes)
300 Tubes (12 Racks x 25 Tubes)
500 Tubes (10 Bags x 50 Tubes)
500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes)
500 Tubes (20 Racks x 25 Tubes)
Bag
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
1 set
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 300
pezzi 48
pezzi 500
Descrizione
- Codifica su 2 livelli per un'identificazione dei campioni affidabile
- La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura sicura di codici danneggiati fino al 30 %
- Intervallo di temperatura: da -86°C a +121°C
- Realizzate in polipropilene di alta qualità per la massima purezza del campione
- Disponibilità per un uso immediato per una certa praticità
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore | Incolore |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | 2D Datamatrix Code (SafeCode) |
| N. per confezione | 500 Pk. |
| Imballaggio | 500 Tubes (20 Bags x 25 Tubes) |
| Quantità | 500 Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Senza RNasi | Yes |
| Vedi altri risultati |