Learn More
Eppendorf™ Conical Tubes SnapTec™ 50
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Dichiarazioni di pulizia:
Eppendorf Quality
PCR Clean
Sterile, Pyrogen-, DNase-, RNase-, Human and Bacterial DNA-free
N. per confezione:
20
30
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 240
Descrizione
- L'uso di materie prime USP class 6 di alta qualità e il mancato utilizzo di additivi lubrificanti, plastificanti o biocidi durante la produzione garantiscono la massima integrità dei campioni, un'elevata stabilità di centrifugazione di g-Safe™ e una visibilità del campione e del pellet ottimale.
- Il coperchio dai lati piatti e scanalati risulta maneggevole ed ergonomico, consente un posizionamento verticale stabile e riduce al minimo il rischio di contaminazione.
- Novità! Eppendorf Conical Tubes SnapTec™ 50 per un'apertura e chiusura veloci nei protocolli di routine a più fasi
- Novità! Conical Tubes SnapTec™ 50 sono autoclavabili a 21°C per 20 minuti
- Etichettatura sicura e affidabile grazie ad un'ampia area di scrittura sulla provetta e a un coperchio piatto e colorato.
- Alta resistenza alla centrifugazione g-Safe fino a 19.500 x g (fino a 17.000 x g per SnapTec 50)
- Le dimensioni precise garantiscono la massima compatibilità con i rotori delle centrifughe, i miscelatori e gli agitatori.
- Visibilità del campione e del pellet ottimale
Sterile, privo di pirogeni, DNasi, RNasi e DNA. Ogni lotto viene controllato e dotato di certificazione di qualità e purezza.
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Polipropilene, HDPE |
| N. per confezione | 30 |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dichiarazioni di pulizia | Eppendorf Quality |
| Forma del fondo | Conical |
| Tipo di chiusura | SnapTec Cap |
| Product Type | Provette |