Learn More
Conivaptan hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
Codice prodotto. 16483527
Marca: Medchem Express HY18347A
MedChemExpress Conivaptan (hydrochloride) is a non-peptide antagonist of vasopressin receptor, with Ki values of 0.48 and 3.04 nM for rat liver V1A receptor and rat kidney V2 receptor respectively.
Conivaptan (hydrochloride) is a non-peptide antagonist of vasopressin receptor, with Ki values of 0.48 and 3.04 nM for rat liver V1A receptor and rat kidney V2 receptor respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Conivaptan hydrochloride
CAS 168626-94-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H27ClN4O2
Quantità 50 mg
Sinonimo YM 087
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (186.90 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C2=CC=CC=C2)NC3=CC=C(C(N4CCC(N=C(C)N5)=C5C6=CC=CC=C64)=O)C=C3.Cl
Molecular Weight (g/mol) 535.04
Peso formulazione 535.04
Percent Purity 99.61%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.