Learn More
Fisherbrand™ Cavo di collegamento
Codice prodotto. 11776398 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Banana
DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11776398
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Connecting cable with BNC Plug for combined ion-sensitive electrode with solid membranes that is ideal for measuring agriculture, water analysis, and calibration of ionic electrodes.
  • Connecting Cable with BNC Plug
  • For combined ion-sensitive electrode with solid membranes
  • For use with measuring agriculture, water analysis, and calibration of ionic electrodes
Specifica
Tipi di connettore BNC
Tipo Cavo di collegamento
Da utilizzare con (applicazione) Per il collegamento di elettrodi a un pHmetro mediante cavo coassiale antistatico con il giusto connettore.
Lunghezza (sistema metrico) 3 m