Learn More
Fisherbrand™ Cavo di collegamento
Codice prodotto. p-8001422 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Banana
DIN
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11766348
Connecting cable with BNC Plug for combined ion-sensitive electrode with solid membranes that is ideal for measuring agriculture, water analysis, and calibration of ionic electrodes.
  • Cable 1 M S7/Banana 4MM 
  • Complete with Banana plug 4 mm
  • Hanna, Knick, Schott, WTW
  • For reference electrodes length 1 m
Specifica
Tipi di connettore Banana
Tipo Cavo di collegamento
Da utilizzare con (applicazione) Per il collegamento di elettrodi a un pHmetro mediante cavo coassiale antistatico con il giusto connettore.
Lunghezza (sistema metrico) 1 m