Learn More
WTW™ Connection Cable
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.5 m
100 m
Dimensione della confezione:
1 unità
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MPP IDS Respectively IDS Sensors |
| Tipo | Connection Cable |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1.5 m |