Learn More
WTW™ Cavo di collegamento con connettore DIN per elettrodo pH/ORP WTW™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10132201
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10132201
Marca: WTW™ 108110
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with WTW™ pH/ORP electrodes with plug head.
  • 1m long
  • Supplied individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P) 1 m.l.
Tipo Cavo di collegamento
Include Spina DIN, presa S7
Lunghezza (sistema metrico) 1 m