Learn More
WTW™ Connection Cable for Depth Probes
Codice prodotto. p-8001942
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
3 m
6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15100173
Marca: WTW™ 903854
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with WTW™ MPP IDS depth probes with waterproof plug head.
  • Also useful for plug head sensors
  • Available in a range of lengths
  • Supplied individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Connection Cable
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Da utilizzare con (apparecchiatura) MPP IDS with waterproof head sensors