Learn More
Binder Connection Kit VD VP1-VP2
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Vacuum Pump VP1 and VP2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Consisting of plastic hose 1.9 m long, clamping ring, universal centering ring and small flange adapter 1/2 in. in diameter (DN 16) to hose nozzle 3/8 in. in diameter (DN 10).
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Vacuum Pump VP1 and VP2 |
| Protezione IP | IP40 |
| Tipo | Pump Connection Kit |