Learn More
SCAT™ Compression Fitting for Tube Connector
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.5 to 10 mm
Descrizione
SCAT™ connectors are available in the following versions:
- Conical connectors
- Y-connectors
- Tube connectors
- Capillary connectors
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 6.5 to 10 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con | Tubing Connector |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC/UHPLC Systems |
| Include | Locknut |
| Colore | White |
| Product Type | Compression Fitting |