Learn More
SCAT™ PTFE Capillary
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Dimensione della confezione:
3m
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: Connettori conici Connettori a Y Connettori a tubo Connettori ciechi Connettore capillare
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 2.3 mm |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con | Standard Capillaries |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC/UHPLC Systems |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Capillary Connector |