Learn More
SCAT™ Tube Connector, Angled
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6.4 to 8 mm
9.5 to 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: Connettori conici Connettori a Y Connettori a tubo Connettori ciechi Connettore capillare
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 9.5 to 10 mm |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Materiale | PP |
| Da utilizzare con | Tappo e tubo del raccoglitore di rifiuti |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC/UHPLC Systems |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Tube Connector |