Learn More
SCAT Y-Connector
Codice prodotto. 10252760 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 to 7 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10252760
Marca: SCAT 107801
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni:
  • Connettori conici
  • Connettori a Y
  • Connettori a tubo
  • Connettori ciechi
  • Connettore capillare
  • Specifica
    Diametro (sistema metrico) 3 mm
    Autoclavabile Autoclavabile
    Materiale Polypropylene
    Da utilizzare con Tubing
    Da utilizzare con (applicazione) HPLC/UHPLC Systems
    Colore Trasparente
    Product Type Connettore a Y