Learn More
SCAT Connettori e accessori per sistemi HPLC
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1.6 mm, 2.3 mm, 3.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: Connettori conici Connettori a Y Connettori a tubo Connettori ciechi Connettore capillare
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 1.6 mm, 2.3 mm, 3.2 mm |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Materiale | PP |
| Da utilizzare con | Capillari standard |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC/UHPLC Systems |
| Colore | Bianco |
| Product Type | Connettore capillare |