Learn More
SCAT™ Conical Connector
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
3 to 5 mm
4 to 8 mm
4 to 8 mm, 12 to 16 mm
4 to 8 mm, 8 to 12 mm
5 to 16 mm, 7.5 to 16 mm
7-10 mm x 7-10 mm
8-12 mm x 12-16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: Connettori conici Connettori a Y Connettori a tubo Connettori ciechi Connettore capillare
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 4 to 8 mm |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Materiale | PP |
| Da utilizzare con | Tubi da 4-8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC/UHPLC Systems |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Connettore conico |