Learn More
SCAT™ Tube Connector, Straight
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
5 to 7 mm
6.2 to 7.5 mm
6.20 - 7.50 mm
9.5 to 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: Connettori conici Connettori a Y Connettori a tubo Connettori ciechi Connettore capillare
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 6.20 - 7.50 mm |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Materiale | PP |
| Da utilizzare con | Connettore capillare |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi HPLC / UHPLC |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Tube Connector |