Learn More
SCAT Y-Connector
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 to 7 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I connettori SCAT sono disponibili nelle seguenti versioni: Connettori conici Connettori a Y Connettori a tubo Connettori ciechi Connettore capillare
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 11 mm |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Materiale | PP |
| Da utilizzare con | Tubi da 11 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | HPLC/UHPLC Systems |
| Colore | Trasparente |
| Product Type | Connettore a Y |