Learn More
Memmert™ Door for Climate Chamber, Stainless Steel, with Safety Lock
Codice prodotto. 15847191 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
749 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15847191
Marca: Memmert™ HPP750B6
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Door with one lock.
Door with lock and key (Safety Lock).
This door is for use with the Memmert Constant Climate Chamber.
Memmert Constant Climate Chamber:
  • Intuitive and easy-to-use operating menu
  • temperature and humidity ramps programmable via AtmoCONTROL software
  • almost exclusive use of high-quality, corrosion-resistant and easily cleanable stainless steel for the working chamber and housing
  • Peltier heating and cooling concept specifically adapted for a precise and homogenous temperature control
  • a wide range of options for programming and documentation using interfaces, integrated data logger and software AtmoCONTROL
Specifica
Capacità (sistema metrico) 749 L
Materiale camera Acciaio inox
Materiale Textured Stainless Steel
Umidità relativa 10 to 90%
Temperature Range (Metric) 15°C to 40°C
Include Door with Lock
Modello HPP750B6