Learn More
Contec™ Tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16665554 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Tipo di maniglia:
Flex-tip
Pala ampia
Tip Material:
Double-layer Knit Polyester
Maglia di poliestere
Lunghezza (sistema imperiale):
2,8 pollici
4,9 pollici
Diametro (sistema metrico) punta:
12,2 x 23,1 mm
3.4 x 10.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 16665554
Marca: Contec™ SP10M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I tamponi in poliestere sigillati CONSTIX™ sono realizzati in tessuto di poliestere al 100% fissato termicamente a un manico in polipropilene.
  • La testina è costruita senza adesivi o leganti.
  • Durevole, assorbente e con un contenuto estremamente basso di particelle e residui.
  • La testina in poliestere fornisce assorbenza, intrappolamento e rimozione delle particelle maggiori
  • Compatibile con i solventi più comuni, come alcoli e chetoni
  • L’opzione con punta flessibile consente un’applicazione più morbida sulle superfici e l’accesso ad aree e componenti di piccole dimensioni
  • La testina in poliestere non tessuto consente una maggiore assorbenza delle soluzioni non acquose
  • L’opzione con testina del tampone a pala ampia offre una copertura più ampia della superficie nelle applicazioni critiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0,09 pollici
Lunghezza (sistema imperiale) 2,8 pollici
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 70.1 mm
Tipo di maniglia Flex-tip
Diametro (sistema metrico) punta 3.4 x 10.8 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.14 x 0.43 in.
Sterilità Non sterile
Tipo di adesivo Termico
Materiale maniglia Polipropilene
Stile punta Standard
Tip Material Double-layer Knit Polyester